Läs mer
4-Nitro-3-picoline N-oxide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11392366
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392366 1 g 1g
11302376 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06099.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1074-98-2
Molekylformel C6H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 154.125
MDL-nummer MFCD00014626
InChI-nyckel SSOURMYKACOBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitropyridine n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine-n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 3-methyl-4-nitropyridine-1-oxide, 3-methyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline 1-oxide, 4-nitro-3-picoline-n-oxide, pyridine, 3-methyl-4-nitro-, 1-oxide
PubChem CID 70633
IUPAC-namn 3-methyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
LEDER CC1=C(C=C[N+](=C1)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-3-picoline N-oxide
Smältpunkt 134°C to 138°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 140157
Formel vikt 154.13
Procent renhet 98%