Läs mer
4-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid, 95%
Produktkod. 10795632 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10795632 10 g Glass bottle 10g
10432980 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10795632 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427540100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5334-40-7 | C4H3N3O4 | 157.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5334-40-7
Molekylformel C4H3N3O4
Molekylvikt (g/mol) 157.08
MDL-nummer MFCD00090899
InChI-nyckel ZMAXXOYJWZZQBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitropyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-3-pyrazolecarboxylic acid, 4-nitro-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro, 4-nitro-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-hydroxynitroso-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, nitropyrazolecarboxylic
PubChem CID 219739
LEDER C1=NNC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 223.0°C to 225.0°C
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 10 g
Formel vikt 157.08
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.