missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide |
| CAS | 393-12-4 |
| Molekylformel | C9 H7 F3 N2 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, Flutamide Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3N2O3/c1-5(15)13-6-2-3-8(14(16)17)7(4-6)9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,15) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.16 |
| Formel vikt | 248.0409 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?