Läs mer
4-Nitro-3-(trifluormetyl)anilin (FLU-1), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 393-11-3 |
| Molekylformel | C7 H5 F3 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, Flutamide Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2 |
| LEDER | Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-nitro-3-(trifluormetyl)anilin. |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.12 |
| Formel vikt | 206.0303 |