Läs mer
4-Nitro-3-(trifluormetyl)anilin (FLU-1), TRC
Produktkod. 30482898
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30482898 1 g
1 options
Produktkod. 30482898 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5874001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (FLU-1)
CAS 393-11-3
Molekylformel C7H5F3N2O2
Kvantitet 1 g
LEDER Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 206.12