Läs mer
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, Mikromol™
Beskrivning
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 393-11-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H5 F3 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Flutamide Imp. A (EP), Flutamide USP Related Compound A, Flutamide USP RC A, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, Flutamide Related Compound A, Flutamide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2 |
| LEDER | Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Visa mer |