Läs mer
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10480921 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10480921 1 g Glass bottle 1g
10301624 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10480921 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 319720010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 88-30-2
Molekylformel C7H4F3NO3
Molekylvikt (g/mol) 207.11
MDL-nummer MFCD00014714
InChI-nyckel ZEFMBAFMCSYJOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-3-trifluoromethyl phenol, lamprecide, lamprecid, 5-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride, dowlap f, 3-trifluoromethyl-4-nitrophenol, phenol, 4-nitro-3-trifluoromethyl, usaf ma-6, caswell no. 890, tfm piscicide
PubChem CID 6931
IUPAC-namn 4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 72°C to 79°C
Färg Yellow
Kokpunkt 135°C to 138°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel O2NC6H3(CF3)OH
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 9401
Formel vikt 207.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder