Läs mer
4-Nitro-4’-acetylaminodiphenyl-d4 Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitro-4'-acetylaminodiphenyl-d4 Sulfone |
| CAS | 1346602-08-1 |
| Molekylformel | C14H8D4N2O5S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-[4-[(4-Nitrophenyl)sulfonyl]phenyl]acetamide-d4, 4'-[(p-Nitrophenyl)sulfonyl]acetanilide-d4, 4-Acetamido-4'-nitrodiphenyl-d4 Sulfone, NSC 30177-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O5S/c1-10(17)15-11-2-6-13(7-3-11)22(20,21)14-8-4-12(5-9-14)16(18)19/h2-9H,1H3,(H,15,17)/i2D,3D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(4-nitrophenyl)sulfonylphenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.35 |
| Formel vikt | 324.0718 |