Läs mer
4-Nitro-4’-aminodiphenyl-d4 Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitro-4'-aminodiphenyl-d4 Sulfone |
| CAS | 1346601-85-1 |
| Molekylformel | C12H6D4N2O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(4-nitrobenzenesulfonyl)aniline-d4, 4-[(4-Nitrophenyl)sulfonyl]benzenamine-d4, 4-(4-Nitrobenzenesulfonyl)phenylamine-d4, 4-Nitro-4'-aminodiphenylsulfone-d4, NSC 27185-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)19(17,18)12-7-3-10(4-8-12)14(15)16/h1-8H,13H2/i1D,2D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(4-nitrophenyl)sulfonylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.31 |
| Formel vikt | 282.0612 |