Läs mer
4-Nitro-4’-aminodiphenyl Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitro-4'-aminodiphenyl Sulfone |
| CAS | 1948-92-1 |
| Molekylformel | C12 H10 N2 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Dapsone Impurity 15 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)19(17,18)12-7-3-10(4-8-12)14(15)16/h1-8H,13H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-(4-nitrophenyl)sulfonylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.28 |
| Formel vikt | 278.0361 |