Läs mer
4-Nitro-5-desnitro Tinidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-(ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-6-8(11(12)13)9-7(10)2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 247.0627 |