Läs mer
4-nitro-alfa-toluensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11425500
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425500 1 g 1g
11435500 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425500 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25794.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4025-75-6 | C7H6ClNO4S | 235,638 g/mol
Det används som mellanprodukt i organiska synteser, läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som mellanprodukt i organiska
synteser, läkemedel.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4025-75-6
Molekylformel C7H6ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 235.638
MDL-nummer MFCD00034030
InChI-nyckel CAXRPEAFHWDFTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl methanesulfonyl chloride, 4-nitrophenyl methanesulfonylchloride, 4-nitrobenzylsulfonyl chloride, 4-nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride, acmc-20afqe, pubchem21404, 4-nitrobenzyl sulfonyl chloride, 4-nitrobenzyl sulphonyl chloride, 4-nitrophenylmethanesulfonylchloride, chloro 4-nitrophenyl methyl sulfone
PubChem CID 2794642
IUPAC-namn (4-nitrofenyl)metansulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Smältpunkt 91 °C till 92 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 235.64
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.