Läs mer
4-nitrobensenetanol, TRC
Produktkod. 30484287
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30484287 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30484287 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5022402.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-benzeneethanol
CAS 100-27-6
Molekylformel C8H9NO3
Kvantitet 2.5 g
Synonym p-Nitro-phenethyl alcohol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitrobenzene, 2-(4-Nitrophenyl)-1-ethanol, 2-(4-Nitrophenyl)ethanol, 2-(4-Nitrophenyl)ethyl alcohol, 2-(p-Nitrophenyl)ethanol, 4-Nitrobenzeneethanol, 4-Nitrophenethanol, 4-Nitrophenethyl alcohol, NSC 55519, p-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenylethyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
LEDER OCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(4-nitrofenyl)etanol
Molekylvikt (g/mol) 167.16
Formel vikt 167.0582