Läs mer
4-Nitro-D-phenylalanine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11411570
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411570 1 g 1g
15423577 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11411570 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26959.03
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56613-61-7
Molekylformel C9H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 210.19
MDL-nummer MFCD00066016
InChI-nyckel GTVVZTAFGPQSPC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-nitro-d-phenylalanine, h-d-phe 4-no2-oh, p-nitro-d-phenylalanine, 2r-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-nitro, r-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, d-4-nitrophe, ambotzhaa1044, pubchem13021, d-4-nitro phenylalanine
PubChem CID 679497
IUPAC-namn 2-amino-3-(4-nitrofenyl)propansyra
LEDER NC(CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-D-phenylalanine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 210.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.