missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitro-L-phenylalanine, 98%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7029589
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
15483597 250 mg 250mg
11476120 1 g 1g
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15483597

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27067.MD

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 949-99-5
Molekylformel C9H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 210.19
MDL-nummer MFCD00051221
InChI-nyckel GTVVZTAFGPQSPC-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-nitro-l-phenylalanine, h-phe 4-no2-oh, s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, 4-nitro-3-phenyl-l-alanine, l-4-nitrophenylalanine, p-nitro-l-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, p-nitrophenylalanine, l-phenylalanine, 4-nitro, l-4-no2-phe-oh
PubChem CID 13706
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O

Spezifikation

Kemiskt namn eller material 4-Nitro-L-phenylalanine
Kvantitet 250 mg
Odör Odorless
Formel vikt 210.19
Procent renhet 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.