Läs mer
4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate, 98%
Produktkod. 11383326
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383326 5 g 5g
11373326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12709.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 207591-86-4 | C9H12N2O5 | 228.204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207591-86-4
Molekylformel C9H12N2O5
Molekylvikt (g/mol) 228.204
MDL-nummer MFCD00051221
InChI-nyckel OLZDHJRNUIXKLU-QRPNPIFTSA-N
Synonym 4-nitro-l-phenylalanine monohydrate, 4-nitro-l-phenylalanine hydrate, s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid hydrate, h-phe 4-no2-oh.h2o, 2s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid hydrate, 4-nitro-l-phenylalanin hydrate, phenylalanine, 4-nitro-hydrate, l-phenylalanine, 4-nitro-, monohydrate, 4-nitro-l-phenylalnine, pubchem12061
PubChem CID 2734751
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-nitrofenyl)propansyra;hydrat
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)[N+](=O)[O-].O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate
Smältpunkt 236°C to 239°C (decomposition)
Beilstein 2809673
Kvantitet 5 g
Formel vikt 228.21 (210.19 Anhydrous)
Optisk rotation +6.5° (c=1 in 5N HCl)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.