Läs mer
4-Nitro-L-phenylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitro-L-phenylalanine |
| CAS | 949-99-5 |
| Molekylformel | C9H10N2O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (S)-4-Nitrophenylalanine, 3-(4-Nitrophenyl)-L-alanine, L-4-NitrophenylalanineL-p-Nitrophenylalanine, NSC 152925, p-Nitro-L-phenylalanine, p-Nitrophenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O4/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.19 |