Läs mer
4-Nitro-m-fenylendiamin, 95 %
Produktkod. 11318655
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318655 50 g 50g
11308655 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318655 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12166.18
 Begränsad artikel
CAS: 5131-58-8 | C6H7N3O2 | 153,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5131-58-8
Molekylformel C6H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD00025289
InChI-nyckel DPIZKMGPXNXSGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-m-phenylenediamine, 4-nitro-1,3-phenylenediamine, 2,4-diaminonitrobenzene, 1,3-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,3-benzenediamine, 1,3-diamino-4-nitrobenzene, m-phenylenediamine, 4-nitro, 3-amino-4-nitrophenylamine, 4-nitro-1,3-fenylendiamin, unii-0d5u5ew62z
PubChem CID 21208
IUPAC-namn 4-nitrobensen-1,3-diamin
LEDER NC1=CC=C(C(N)=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-m-phenylenediamine
Smältpunkt 156 °C till 160 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2094904
Formel vikt 153.14
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.