Läs mer
4-Nitro-m-xylene, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10582771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10582771 100 g Glass bottle 100g
1 options
Produktkod. 10582771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173871000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-m-xylene
Namnnotering 99%
CAS 89-87-2
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Densitet 1.11g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H9NO2
Linjär formel (CH3)2C6H3NO2
Brytningsindex 1.5485 to 1.5505 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00007169
Kvantitet 100 g
Beilstein 05, 378
Merck Index 10, 6503
Synonym 4-nitro-m-xylene, 1,3-dimethyl-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethylnitrobenzene, benzene, 2,4-dimethyl-1-nitro, m-xylene, 4-nitro, 4-nitro-1,3-xylene, 1-nitro-2,4-dimethylbenzene, unii-7em84eue05, ccris 3120
InChI-nyckel BBUPBICWUURTNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C
IUPAC-namn 2,4-dimethyl-1-nitrobenzene
Molekylvikt (g/mol) 151.165
PubChem CID 6991
Formel vikt 151.16
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitro-m-xylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.