Läs mer
4-Nitro-o-fenylendiamin, 97 %
Produktkod. 11331677
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11331677 500 g 500g
11321677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04693.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-56-9 | C6H7N3O2 | 153,14 g/mol
4-Nitro-o-fenylendiamin används för att studera in vitro-aktiveringen av 4-nitro-o-fenylendiamin till en potent mutagen i Salmonella typhimurium-stam TA98
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Nitro-o-fenylendiamin används för
att studera in vitro-aktiveringen av 4-nitro-o-fenylendiamin till en potent mutagen i Salmonella typhimurium-stam TA98.
Löslighet
°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-56-9
Molekylformel C6H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD00007724
InChI-nyckel RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine
PubChem CID 5111791
ChEBI CHEBI:67116
IUPAC-namn 4-nitrobensen-1,2-diamin
LEDER NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-o-phenylenediamine
Smältpunkt 199 °C till 203 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 608106
Merck Index 14,6623
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten (1,2 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 153.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.