Läs mer
4-Nitro-o-fenylendiamin, 98 %
Produktkod. 10294810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10294810 100 g Glasflaska 100g
10376930 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10294810 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148841000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-56-9 | C6H7N3O2 | 153,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-56-9
Molekylformel C6H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD00007724
InChI-nyckel RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine
PubChem CID 5111791
ChEBI CHEBI:67116
IUPAC-namn 4-nitrobensen-1,2-diamin
LEDER NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-o-phenylenediamine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 196.0°C to 201.0°C
Färg Brun-röd
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H3(NH2)2
Kvantitet 100 g
Beilstein 13, 29
Merck Index 15, 6710
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in an aquous solution of hydrochloric acid, 20g/L aceton (20°C)
Formel vikt 153.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitro-o-phenylenediamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.