Läs mer
4-Nitro-o-xylene, 99%
Produktkod. 11357405
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357405 100 g 100g
11367405 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357405 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05342.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-51-4 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-51-4
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00007268
InChI-nyckel HFZKOYWDLDYELC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-o-xylene, p-nitro-o-xylene, o-xylene, 4-nitro, benzene, 1,2-dimethyl-4-nitro, para-nitro-ortho-xylene, 3,4-dimethyl-1-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-dimethylbenzene, 1,2-dimethyl-4-nitrobenzol, 3,4-dimethylnitrobenzene, ccris 3118
PubChem CID 7440
IUPAC-namn 1,2-dimetyl-4-nitrobensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro-o-xylene
Smältpunkt 27°C to 31°C
Densitet 1.136
Kvantitet 100 g
Brytningsindex 1.556
UN-nummer UN3447
Beilstein 2043245
Kokpunkt 255°C to 257°C
Formel vikt 151.17
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitro-o-xylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitro-o-xylene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.