Läs mer
4-Nitro Propofol, TRC
Produktkod. 30464669
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464669 10 mg
1 options
Produktkod. 30464669 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN51980010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1576-14-3
Molekylformel C12H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 223.27
Synonym 4-Nitro-2,6-diisopropylphenol, 2,6-Bis(1-methylethyl)-4-nitro-phenol, 2,6-Diisopropyl-4-nitrophenol
IUPAC-namn 4-nitro-2,6-di(propan-2-yl)phenol
LEDER CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitro Propofol
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO3/c1-7(2)10-5-9(13(15)16)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8,14H,1-4H3
Formel vikt 223.1208