missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Nitro Sulfamethoxazole, TRC

Produktkod. 30135518
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135518 50 mg
17964655 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135518 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN54900050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 29699-89-6
Molekylformel C10H9N3O5S
Molekylvikt (g/mol) 283.26
Synonym N-(5-Methyl-3-isoxazolyl)-4-nitrobenzenesulfonamide, N-(5-Methylisoxazol-3-yl)-4-nitrobenzenesulfonamide, Nitrosulfamethoxazole;
IUPAC-namn N-(5-methylisoxazol-3-yl)-4-nitrobenzenesulfonamide
LEDER O=S(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)(NC2=NOC(C)=C2)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Nitro Sulfamethoxazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9N3O5S/c1-7-6-10(11-18-7)12-19(16,17)9-4-2-8(3-5-9)13(14)15/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Formel vikt 383.03
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.