missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4'-Nitroacetanilide-2',3',5',6'-d4, CDN

Produktkod. 30319730
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30319730 0.5 g 0.5g
30312881 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319730 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND66210.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4'-Nitroacetanilide-2',3',5',6'-D4
CAS 68239-25-8
Molekylformel C8 D4 H4 N2 O3
Kvantitet 0.5 g
Synonym Acetamide, N-(4-nitrophenyl-2,3,5,6-d4)- (9 CI, ACI), N-(4-Nitrophenyl-2,3,5,6-d4)acetamide (ACI), 4'-Nitroacetanilide-d4, 4'-Nitroacetanilide-2',3',5',6'-d4, 4'-Nitroacetanilide-2',3',5',6'-D4
InChI formel InChI=1 S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5 H,1H3,(H,9,11)/i2D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1NC(=O)C)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenyl)acetamide
Molekylvikt (g/mol) 184.1854
Formel vikt 184.0786 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.