Läs mer
4'-nitroacetanilid, 98 %
Produktkod. 11420014
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420014 25 g 25g
11410014 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Produktkod. 11420014 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A13539.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104-04-1 | C8H8N2O3 | 180,163 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-04-1
Molekylformel C8H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 180.163
MDL-nummer MFCD00007303
InChI-nyckel NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-nitroacetanilide, n-4-nitrophenyl acetamide, 4-nitroacetanilide, p-nitroacetanilide, acetamide, n-4-nitrophenyl, n-acetyl-4-nitroaniline, p-acetamidonitrobenzene, acetanilide, p-nitro, p-nitrophenylacetanilide, n-acetyl-p-nitroaniline
PubChem CID 7691
IUPAC-namn N-(4-nitrofenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Nitroacetanilide
Smältpunkt 215 °C till 217 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2211962
Merck Index 14,6581
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.