Läs mer
4′-Nitroacetanilide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15824581
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15824581 100 g 100g
15814581 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15824581 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8208800100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-04-1
Kvalitet Research
Molekylformel CH3CONHC6H4-4-(NO2)
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Specifikationer
Smältpunkt 212°C to 215°C
MDL-nummer MFCD00007303
Kvantitet 100 g
Synonym 4′-Nitroacetanilide, N-Acetyl-4-nitroaniline, 4′-Nitroacetanilide