missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Nitroaniline-2,3,5,6-D4, TRC

Produktkod. 30473384
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473384 50 mg
30470330 250 mg
30466133 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30473384 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49177250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 64164-08-5
Molekylformel C6 D4 H2 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 142.1487
Synonym Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-nitro-, 4-Nitrobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-nitroaniline, 1-Amino-4-nitrobenzene-d4, 4-Nitroaniline-d4, p-Aminonitrobenzene-d4, p-Nitroaniline-d4
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitroaniline
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Nitroaniline-2,3,5,6-D4
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i1D,2D,3D,4D
Formel vikt 142.068
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.