Läs mer
4-Nitroaniline, 98%
Produktkod. 11404183
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
missing translation for 'unitSize'
1000g
250g
5000g
Product Code. 11404183
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A10369.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100-01-6 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
p-nitroanilin är en vanlig kromofor och potentiellt användbar syntetisk reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-Nitroanilin är en vanlig kromofor och potentiellt användbar syntetisk reagens.
Löslighet Lösligt
i varmt vatten och alkohol
Anmärkningar
°Förvaras vid 4 C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-01-6
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.13
MDL-nummer MFCD00007858
InChI-nyckel TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
IUPAC-namn 4-nitroanilin
LEDER NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Nitroaniline
Smältpunkt 147°C to 149°C
Densitet 1.437
Kokpunkt 260°C (100 mmHg)
Flampunkt 165°C (329°F)
Odör Amine-like
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN1661
Beilstein 508690
Merck Index 14,6584
Löslighetsinformation Soluble in hot water and alcohol
Formel vikt 138.13
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.