Läs mer
4-nitroanilin, 98 %
Produktkod. 11424183
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424183 5000 g 5000g
11414183 250 g 250g
11404183 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424183 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10369.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 100-01-6 | C6H6N2O2 | 138,13 g/mol
p-nitroanilin är en vanlig kromofor och potentiellt användbar syntetisk reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-Nitroanilin är en vanlig kromofor och potentiellt användbar syntetisk reagens.
Löslighet Lösligt
i varmt vatten och alkohol
Anmärkningar
°Förvaras vid 4 C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-01-6
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.13
MDL-nummer MFCD00007858
InChI-nyckel TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
IUPAC-namn 4-nitroanilin
LEDER NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitroaniline
Smältpunkt 147 °C till 149 °C
Densitet 1.437
Kokpunkt 260 °C (100 mmHg)
Flampunkt 165 °C (329 °F)
Odör Aminliknande
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN1661
Beilstein 508690
Merck Index 14,6584
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten och alkohol
Formel vikt 138.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.