Läs mer
4-Nitroaniline, ≥99.0% (HPLC), Solstice
Produktkod. 15696900 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15696900 25 g Glass bottle 25g
15686900 100 g Glass bottle 100g
15606910 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15696900 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 7268025G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Matrix substance for MALDI-MS,≥99.0% (HPLC)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-01-6
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.13
MDL-nummer MFCD00007858
InChI-nyckel TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
IUPAC-namn 4-nitroaniline
LEDER NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitroaniline
Smältpunkt 146°C to 149°C
Färg Yellow
Densitet 1.44 g/cm3
pH 7
Kokpunkt 260°C
Förpackning Glass bottle
Linjär formel O2NC6H4NH2
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1661
Beilstein 508690
Formel vikt 138.12g/mol
Procent renhet ≥99.0% (HPLC)
Fysisk form Crystals