Läs mer
4-Nitroaniline, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10538250 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10538250 100 g Glass Jar 100g
1 options
Produktkod. 10538250 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/2600/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 100-01-6
Smältpunkt 146°C
Färg Yellow
pH . 7
Kokpunkt 332°C
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C6H6N2O2
MDL-nummer MFCD00007858
Kvantitet 100 g
Synonym p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
InChI-nyckel TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 4-nitroaniline
Molekylvikt (g/mol) 138.13
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
Formel vikt 138.13g/mol
Ångtryck 1mmHg 142
Fysisk form Solid