Läs mer
4-Nitroaniline, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15871761
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15871761 1 kg 1kg
15861761 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15871761 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8222921000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-01-6
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Specifikationer
Smältpunkt 148°C
Densitet 1.44 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt >331°C/1013 hPa (Decomposition)
MDL-nummer MFCD00007858
Kvantitet 1 kg
Synonym 4-Nitroaniline, p-Nitraniline, 4-Nitroaniline