Läs mer
4-nitroanilin, TRC
Produktkod. 30472356
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30472356 5 g
1 options
Produktkod. 30472356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4917705G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-01-6
Molekylformel C6 H6 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Synonym Benzenamine, 4-nitro-, Aniline, p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzenamine, 1-Amino-4-nitrobenzene, 4-Amino-1-nitrobenzene, 4-Aminonitrobenzene, 4-Nitro-1-aminobenzene, 4-Nitroaniline, 4-Nitrophenylamine, Azoamine Red Zh, C.I. 37035, C.I. Azoic Diazo Component 37, C.I. Developer 17, Developer P, Devol Red GG, Fast Red 2G Base, Fast Red Base 2J, Fast Red Base GG, Fast Red GG Base, Fast Red MP Base, Fast Red P Base, NSC 9797, Naphtoelan Red GG Base, Nitrazol CF extra, PNA, Red 2G Base, Shinnippon Fast Red GG Base, p-Aminonitrobenze, p-Aminonitrobenzene, p-Nitraniline, p-Nitroaniline, p-Nitrophenylamine
IUPAC-namn 4-nitroanilin
LEDER Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitroaniline
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Formel vikt 138.0429