Läs mer
4-nitroanisol, 99+%
Produktkod. 10745021 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10745021 5 g Glasflaska 5g
10041540 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10745021 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147020050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.41 SEK
    243.65 SEK / 5g
    Save 26.76 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-17-4 | C7H7NO3 | 153,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-17-4
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD00007327
InChI-nyckel BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroanisole, p-nitroanisole, 4-methoxynitrobenzene, p-methoxynitrobenzene, benzene, 1-methoxy-4-nitro, nitroanisole, p-nitroanisol, anisole, p-nitro, 4-nitrophenyl methyl ether, unii-g989z7wolh
PubChem CID 7485
ChEBI CHEBI:1911
IUPAC-namn 1-metoxi-4-nitrobensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitroanisole
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 51,0 °C till 53,0 °C
Färg Brun till grön
Densitet 1.2300g/mL, 1.23
Kokpunkt 260,0 °C
Flampunkt 130 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4OCH3
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, 230
Merck Index 15, 6671
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,468 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 153.14
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitroanisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.