Läs mer
4-nitrobensaldehyd, 99 %
Produktkod. 11444773
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444773 100 g 100g
11434773 25 g 25g
11454773 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444773 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11655.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 555-16-8 | C7H5NO3 | 151,12 g/mol
4-nitrobensaldehyd används vid framställning av homoallylalkoholer. Det är också involverat i utvecklingen och utvärderingen av en serie tripeptidorganokatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Nitrobensaldehyd används vid framställning av homoallyliska alkoholer. Det är också involverat i utvecklingen och utvärderingen av en serie tripeptidorganokatalysatorer.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, bensen, isättika. Något lösligt i eter.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 555-16-8
Molekylformel C7H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 151.12
MDL-nummer MFCD00007346
InChI-nyckel BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-nitro, p-formylnitrobenzene, benzaldehyde, p-nitro, 4-nitrobenzaldehydde, 4-nitro-benzaldehyde, 4-formylnitrobenzene, p-nitro benzaldehyde, 4-nitro benzaldehyde, ccris 1675
PubChem CID 541
ChEBI CHEBI:66926
IUPAC-namn 4-nitrobensaldehyd
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzaldehyde
Smältpunkt 104 °C till 106 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 386796
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,6587
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, bensen, glaciärättiksyra. Lätt löslig i eter.
Formel vikt 151.12
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitrobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Nitrobenzaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.