Läs mer
4-Nitrobenzaldehyde-d4, TRC
Produktkod. 30478011
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30478011 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30478011 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49213250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzaldehyde-d4
CAS 1020718-72-2
Molekylformel C7 2H4 H N O3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C=O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 155.14
Formel vikt 155.0521