Läs mer
4-nitrobensaldehyd, Mikromol™
Produktkod. 17930526
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17930526 25 mg
1 options
Produktkod. 17930526 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1255.060025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Nitrobenzaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzaldehyde
CAS 555-16-8
Analyt- eller komponentnamn 4-Nitrobenzaldehyde
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H5 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Nitrobenzaldehyde, Chloramphenicol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
IUPAC-namn 4-nitrobensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 151.12
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 151,0269 g/mol