missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 101°C to 104°C |
| MDL-nummer | MFCD00007346 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-Nitrobenzaldehyde, 4-Nitrobenzaldehyde |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?