Läs mer
4-nitrobensaldehyd, TRC
Produktkod. 30478431
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30478431 100 g
1 options
Produktkod. 30478431 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN492130100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzaldehyde
CAS 555-16-8
Molekylformel C7 H5 N O3
Kvantitet 100 g
Synonym 4-Nitrobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
IUPAC-namn 4-nitrobensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 151.12
Formel vikt 151.0269