Läs mer
4-Nitrobenzaldoxime, 98%
Produktkod. 11422947
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422947 25 g 25g
11412947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15525.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1129-37-9 | C7H6N2O3 | 166.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1129-37-9
Molekylformel C7H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 166.14
MDL-nummer MFCD00007377 MFCD00007377 MFCD00151329 MFCD00151329 MFCD00165078
InChI-nyckel WTLPAVBACRIHHC-VMPITWQZSA-N
Synonym syn-4-nitrobenzaldoxime, 4-nitrobenzaldehyde oxime, p-nitrobenzaldoxime, anti-p-nitrobenzaldoxime, p-nitro-anti-benzaldoxime, wln: wnr d1unq, e-4-nitrobenzaldehyde oxime, 4-nitrobenzaldehyde oxime, cis, 1z-4-nitrobenzaldehyde oxime, benzaldehyde, p-nitro-, oxime, z
PubChem CID 5374047
LEDER O\N=C\C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzaldoxime
Smältpunkt 126°C to 130°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 973581
IUPAC-namn (NZ)-N-[(4-nitrophenyl)methylidene]hydroxylamine
Formel vikt 166.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.