Läs mer
4-Nitrobenzeneazomalononitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrobenzeneazomalononitrile |
| CAS | 1080-02-0 |
| Molekylformel | C9 H5 N5 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5N5O2/c10-5-8(6-11)13-12-7-1-3-9(4-2-7)14(15)16/h1-4,8H/b13-12+ |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=NC(C#N)C#N |
| IUPAC-namn | 2-[(E)-(4-nitrophenyl)diazenyl]propanedinitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.17 |
| Formel vikt | 215.0443 |