Learn More
4-nitrobensenboronsyra, 95 %
Product Code. 11312939
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11312939 1 g 1g
11322939 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11312939 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27767.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24067-17-2 | C6H6BNO4 | 166,93 g/mol
Det är reagens som används för ligandfria palladiumkatalyserade Suzuki-Miyaura-korskopplingar, ruteniumkatalyserad direkt arylering av bensyliska sp3-kol av acykliska aminer, Diels-Alder- eller CH-aktiveringsreaktioner, regioselektiv Suzuki-Miyaura-koppling och tandem-aminopalladiumkarbonylkata- och tandemaminopalladium-kata N-arylering av fenylurea med användning av kopparacetylacetonatkatalysator, miljövänlig enpotssyntes genom en dubbelaryleringsprocess, kopparmedierad cyanering, kopparkatalyserade aryleringar regioselektiva glykosyleringar. Suzuki-kopplingar följt av aryleringar, röntgenabsorption på rodiumympad hydrotalcitkatalysator för heterogen 1,4-additionsreaktion av organoborreagens till elektronbristande olefiner. Det används vid beredning av combretastatin-analoger som potentiella antitumörmedel och humant immunbristvirus (HIV) proteashämmare med antiviral aktivitet mot läkemedelsresistenta virus
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är reagens som används för ligandfria palladiumkatalyserade Suzuki-Miyaura-korskopplingar, ruteniumkatalyserad direkt arylering av bensyliska sp3-kol av acykliska aminer, Diels-Alder- eller CH-aktiveringsreaktioner, regioselektiva Suzuki-Miyaura-kopplingar och intrakat-palladium-karbonylering och tandem-palladium-karbonylering. N-arylering av fenylurea med användning av kopparacetylacetonatkatalysator, miljövänlig enpotssyntes genom en dubbelaryleringsprocess, kopparmedierad cyanering, kopparkatalyserade aryleringar regioselektiva glykosyleringar. Suzuki-kopplingar följt av aryleringar, röntgenabsorption på rodiumympad hydrotalcitkatalysator för heterogen 1,4-additionsreaktion av organoborreagens till elektronbristande olefiner. Det används vid beredning av combretastatin-analoger som potentiella antitumörmedel och humant immunbristvirus (HIV) proteashämmare med antivirala aktiviteter mot läkemedelsresistenta virus
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24067-17-2
Molekylformel C6H6BNO4
Molekylvikt (g/mol) 166.93
MDL-nummer MFCD00161360
InChI-nyckel NSFJAFZHYOAMHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl boronic acid, 4-nitrobenzeneboronic acid, p-nitrophenylboronic acid, 4-nitrophenylboronicacid, p-nitrophenyl boronic acid, 4-nitro phenyl boronic acid, boronic acid, 4-nitrophenyl, boronic acid, b-4-nitrophenyl, 4-borononitrobenzene
PubChem CID 2773552
IUPAC-namn (4-nitrofenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzeneboronic acid
Smältpunkt ∽285°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 166.93
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.