Läs mer
4-nitrobensenboronsyra pinacolester, 98 %
Produktkod. 15499617
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499617 1 g 1g
15409627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52848.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 171364-83-3 | C12H16BNO4 | 249,073 g/mol
4-Nitrobensenboronsyra pinakolester är en reaktant involverad i syntes av arylazider, arylering av allylklorider, syntes av RNA-konjugat, alkoxikarbonylering, syntes av mTOR och PI3K-hämmare som antitumörmedel, elektrooxidativ syntes av biaryl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Nitrobensenboronsyra pinacol ester är en reaktant involverad i syntes av arylazider, arylering av
allylklorider, syntes av RNA-konjugat, alkoxikarbonylering, syntes av mTOR och PI3K-hämmare som antitumörmedel, elektrooxidativ syntes av elektrobiaryl.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 171364-83-3
Molekylformel C12H16BNO4
Molekylvikt (g/mol) 249.073
MDL-nummer MFCD02179437
InChI-nyckel LUWACRUAJXZANC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, 4-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl, pubchem8088, pinacol 4-nitrophenyl boronate;, 4-nitrophenylboronate pinacol ester;, para-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester;
PubChem CID 2773555
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-(4-nitrofenyl)-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 108 °C till 109 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 249.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.