Läs mer
4-nitrobensendiazoniumtetrafluoroborat, 97 %
Beskrivning
4-Nitrobensendiazoniumtetrafluorborat används i stor utsträckning som standardreagens vid organisk syntes. Det används som färgämne för enterokromaffinceller. Det används för spektrofotometrisk bestämning av vanliga aromatiska diisocyanater [toluen-2,4-diyldiisocyanat och 4,4'-metylenbis(fenylisocyanat)] och gallsyra. Det används också för vävnadsfärgning och bestämning av spårfenoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-Nitrobensendiazoniumtetrafluorborat används i stor utsträckning som standardreagens vid organisk syntes. Det används som färgämne för enterokromaffinceller. Det används för spektrofotometrisk bestämning av vanliga aromatiska diisocyanater [toluen-2,4-diyldiisocyanat och 4,4′ -metylenbis(fenylisocyanat)] och gallsyra. Det används också för vävnadsfärgning och bestämning av spårfenoler.
Löslighet Löslig i
acetonitril och dimetylsulfoxid.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och fukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate |
| Smältpunkt | 144 °C till 148 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2923 |
| Beilstein | 3599869 |
| Löslighetsinformation | Löslig i acetonitril och dimetylsulfoxid. |
| Formel vikt | 236.92 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.