Läs mer
4-nitrobensendiazonium tetrafluoroborat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 456-27-9 |
| Molekylformel | C6 H4 N3 O2 . B F4 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-nitrobensendiazonium; Tetrafluororat |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.92 |
| Formel vikt | 237.0333 |