Läs mer
4-Nitrobenzeneethanesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrobenzeneethanesulfonic Acid |
| CAS | 192775-41-0 |
| Molekylformel | C8H9NO5S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-(4-Nitrophenyl)-1-ethanesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO5S/c10-9(11)8-3-1-7(2-4-8)5-6-15(12,13)14/h1-4H,5-6H2,(H,12,13,14) |
| LEDER | OS(=O)(=O)CCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(4-nitrophenyl)ethanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.23 |
| Formel vikt | 231.0201 |