Läs mer
4-nitrobensensulfonylklorid, 95 %
Produktkod. 10238083 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
missing translation for 'unitSize':
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning missing translation for 'unitSize'
10238083 5 g Glasflaska 5g
10791442 25 g Glasflaska 25g
10290031 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10238083 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 415850050
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 98-74-8 | C6H4ClNO4S | 221,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-74-8
Molekylformel C6H4ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 221.61
MDL-nummer MFCD00007445
InChI-nyckel JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzenesulfonylchloride, 4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-nitrophenylsulfonyl chloride, p-nitrophenylsulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulfonic acid chloride, p-nitrobenzenesulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulphonylchloride, 4-nitro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 7404
IUPAC-namn 4-nitrobensensulfonylklorid
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 75 °C till 80 °C
Färg Gul till brun
Kokpunkt 143 °C till 144 °C (2,0 hPa)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel SO2ClC6H4NO2
Kvantitet 5 g
Beilstein 11, 72
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 221.62
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.