Läs mer
4-nitrobensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11438427
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438427 500 g 500g
11418427 25 g 25g
11428427 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18512.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-74-8 | C6H4ClNO4S | 221,61 g/mol
4-Nitrobensensulfonylklorid används som en mellanprodukt för syntes av läkemedel som foscmprenavir, darunavir och amprenavir. Det är involverat i framställningen av N-nosyl-alfa-aminosyra för peptidsyntes. Den används också för stereoselektivα -glukosylering av delvis skyddade kolhydrater i förening med silvertrifluormetansulfonat, N,N-dimetylacetamid och trietylamin. Det används i stor utsträckning för syntes av hydroxylaminer av sulfadiazin, sulfametoxazol och [Cu(bipy)2Cl](nbs) (1) (bipy = 2,2'-bipyridin, nbs = 4-nitrobensensulfonat).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Nitrobensensulfonylklorid används som en mellanprodukt för syntes av läkemedel som foscmprenavir, darunavir och amprenavir. Det är involverat i framställningen av N-nosyl-alfa-aminosyra för peptidsyntes. Den används också för stereoselektivα -glukosylering av delvis skyddade kolhydrater i förening med silvertrifluormetansulfonat, N,N-dimetylacetamid och trietylamin. Det används ofta för syntes av hydroxylaminer av sulfadiazin, sulfametoxazol och [Cu(bipy)2Cl](nbs) (1) (bipy = 2,2′ -bipyridin, nbs = 4-nitrobensensulfonat).
Löslighet
Löslig i toluen, tetrahydrofuran, metylenklorid och etylacetat. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-74-8
Molekylformel C6H4ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 221.61
MDL-nummer MFCD00007445
InChI-nyckel JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzenesulfonylchloride, 4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-nitrophenylsulfonyl chloride, p-nitrophenylsulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulfonic acid chloride, p-nitrobenzenesulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulphonylchloride, 4-nitro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 7404
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 76°C to 80°C
Kokpunkt 143°C to 144°C (1.5 mmHg)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 746543
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in toluene,tetrahydrofuran,methylene chloride and ethyl acetate. Insoluble in water.
IUPAC-namn 4-nitrobensensulfonylklorid
Formel vikt 221.62
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.