Läs mer
4-nitrobensensulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30466221
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30466221 5 g
1 options
Produktkod. 30466221 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4935355G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzenesulfonyl Chloride
CAS 98-74-8
Molekylformel C6 H4 Cl N O4 S
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 4-nitrobensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 221.62
Formel vikt 220.955